Imprimer
Acide 8-anilinonaphtalène-1-sulfonique 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 8-Anilinonaphthalene-1-sulphonic acid, 8-(Phenylamino)naphthalene-1-sulphonic acid
OR323280-100G OR323280-25G OR323280-5G
APOSOR323280-100GEA 166 EUR
APOSOR323280-100G APOSOR323280-25G APOSOR323280-5G
Acide 8-anilinonaphtalène-1-sulfonique 95%
Acide 8-anilinonaphtalène-1-sulfonique
Formule: C₁₆H₁₃NO₃S
Poids moléculaire: 299.35 g/mol
Point de fusion: 215…217 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003998
Numéro CAS: 82-76-8