Imprimer
Ethyl pyrrolo[1,2-c]pyrimidine-3-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR32327-1G OR32327-5G
APOSOR32327-1GEA 170 EUR
APOSOR32327-1G APOSOR32327-5G
Ethyl pyrrolo[1,2-c]pyrimidine-3-carboxylate 95%
Ethyl pyrrolo[1,2-c]pyrimidine-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02082826
Numéro CAS: 107407-80-7