Imprimer
1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-carboxylate d' éthyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR323267-100G OR323267-25G
APOSOR323267-100GEA 41.6 EUR
APOSOR323267-100G APOSOR323267-25G
1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-carboxylate d' éthyle
1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-carboxylate d' éthyle
Formule: C₁₁H₉NO₄
Point de fusion: 90…92 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005893
Numéro CAS: 22509-74-6
EINECS: 245-048-5