Imprimer
4-(1-Methyl-2-oxopropoxy)benzenecarbonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-[(3-Oxobutan-2-yl)oxy]benzonitrile
OR32311-1G OR32311-25G OR32311-5G
APOSOR32311-1GEA 180 EUR
APOSOR32311-1G APOSOR32311-25G APOSOR32311-5G
4-(1-Methyl-2-oxopropoxy)benzenecarbonitrile 95%
4-(1-Methyl-2-oxopropoxy)benzenecarbonitrile
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00243580
Numéro CAS: 306979-60-2