2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride 90%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane, 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl Chloride, SEM-chloride
Formule:
C₆H₁₅ClOSi Point d'ébullition: 170…172 °C Point éclair: 42 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00009919 Numéro CAS: 76513-69-4 UN: 2920 ADR: 8+3,II |