Imprimer
N-Succinimidyl [(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-Succinimidyl (Boc-aminooxy)acetate, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-(((tert-butoxycarbonyl)amino)oxy)acetate, (Boc-aminooxy)acetic acid N-Succinimidyl ester, [(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetic acid N-Succinimidyl ester, Boc-NH-O-C1-NHS ester
OR323004-1G OR323004-5G
APOSOR323004-1GEA 157 EUR
APOSOR323004-1G APOSOR323004-5G
N-Succinimidyl [(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetate 98%
N-Succinimidyl [(tert-Butoxycarbonyl)aminooxy]acetate
Formule: C₁₁H₁₆N₂O₇
Point de fusion: 108…110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18382162
Numéro CAS: 80366-85-4