Imprimer
4-Chloro-1-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR32297-1G OR32297-5G
APOSOR32297-1GEA 336 EUR
APOSOR32297-1G APOSOR32297-5G
4-Chloro-1-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline 95%
4-Chloro-1-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline
Formule: C₁₀H₇ClN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00140733
Numéro CAS: 91895-39-5