DL-Isoserine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
H-DL-IsoSer-OH, DL-3-Amino-2-hydroxypropionic Acid
Formule:
C₃H₇NO₃ Point de fusion: 235 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008138 Numéro CAS: 565-71-9 |