Imprimer
7-Bromoquinazoline-2,4-diamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR322728-1G OR322728-250MG OR322728-5G
APOSOR322728-1GEA 128 EUR
APOSOR322728-1G APOSOR322728-250MG APOSOR322728-5G
7-Bromoquinazoline-2,4-diamine
7-Bromoquinazoline-2,4-diamine
Formule: C₈H₇BrN₄
Point de fusion: 255…256 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08706214
Numéro CAS: 137553-43-6