Imprimer
Pyrido[3,4-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR322698-1G OR322698-250MG
APOSOR322698-1GEA 151 EUR
APOSOR322698-1G APOSOR322698-250MG
Pyrido[3,4-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione 95%
Pyrido[3,4-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Formule: C7H5N3O2
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07438024
Numéro CAS: 21038-67-5