Imprimer

3-Acetylamino-4-methoxybenzenesulphonyl chloride

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

OR322585-1G OR322585-250MG
APOSOR322585-1GEA 151 EUR
APOSOR322585-1G APOSOR322585-250MG
3-Acetylamino-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
3-Acetylamino-4-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₉H₁₀ClNO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129812
Numéro CAS: 3746-67-6
UN: 1759
ADR: 8,III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR