Imprimer
[3-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]methanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR32256-1G OR32256-5G
APOSOR32256-1GEA 270 EUR
APOSOR32256-1G APOSOR32256-5G
[3-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]methanol 95%
[3-(2-Pyrimidinyloxy)phenyl]methanol
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791155
Numéro CAS: 82440-25-3