Imprimer
1-[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]-1-ethanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl)ethanone
OR32249-1G OR32249-5G
APOSOR32249-1GEA 270 EUR
APOSOR32249-1G APOSOR32249-5G
1-[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]-1-ethanone 95%
1-[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]-1-ethanone
Formule: C₁₂H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02572018
Numéro CAS: 22106-37-2