Imprimer
Ethyl-cis-2-amino-1-cyclopentane carboxylate hydrochloride ≥97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (1R,2S)-rel-Ethyl 2-aminocyclopentanecarboxylate hydrochloride
OR322482-250MG OR322482-1G
APOSOR322482-250MGEA 95.7 EUR
APOSOR322482-250MG APOSOR322482-1G
Ethyl-cis-2-amino-1-cyclopentane carboxylate hydrochloride ≥97%
Ethyl-cis-2-amino-1-cyclopentane carboxylate hydrochloride
Formule: C₈H₁₆ClNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00800503
Numéro CAS: 142547-15-7