Imprimer
3-Chloropyrazine-2-carboxylic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR322467-1G OR322467-25G OR322467-5G
APOSOR322467-1GEA 23 EUR
APOSOR322467-1G APOSOR322467-25G APOSOR322467-5G
3-Chloropyrazine-2-carboxylic acid 98%
3-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Formule: C5H3ClN2O2
Point de fusion: 117…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318438
Numéro CAS: 27398-39-6