Imprimer
3-Nitrosalicylaldéhyde 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
OR322457-1G OR322457-5G
APOSOR322457-1GEA 53.8 EUR
APOSOR322457-1G APOSOR322457-5G
3-Nitrosalicylaldéhyde 99%
3-Nitrosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₅NO₄
Point de fusion: 105…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041874
Numéro CAS: 5274-70-4