Imprimer
3-Acetylaminobenzenesulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR322436-1G OR322436-250MG
APOSOR322436-1GEA 339 EUR
APOSOR322436-1G APOSOR322436-250MG
3-Acetylaminobenzenesulphonyl chloride
3-Acetylaminobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₈ClNO₃S
Point de fusion: 88…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02222873
Numéro CAS: 23905-46-6
UN: 3261
ADR: 8,III