Imprimer
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR322352-1KG OR322352-500G OR322352-100G
APOSOR322352-1KGEA 69.6 EUR
APOSOR322352-1KG APOSOR322352-500G APOSOR322352-100G
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Formule: C₆H₁₂N₂
Point d'ébullition: 174 °C/760mmHg
Point de fusion: 156…159 °C
Densité: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006689
Numéro CAS: 280-57-9
UN: 1325
ADR: 4.1,II