(S)-(-)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₁₀BrN Point d'ébullition: 140…145 °C/30mmHg Point de fusion: –25 °C Densité: 1,39 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066026 Numéro CAS: 27298-97-1 UN: 3265 ADR: 8,III |