Imprimer
Acide 3-hydroxy-7-méthoxy-2-naphtoïque
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Hydroxy-7-methoxy-2-naphthalenecarboxylic Acid
OR322304-5G OR322304-1G
APOSOR322304-5GEA 36.4 EUR
APOSOR322304-5G APOSOR322304-1G
Acide 3-hydroxy-7-méthoxy-2-naphtoïque
Acide 3-hydroxy-7-méthoxy-2-naphtoïque
Formule: C₁₂H₁₀O₄
Poids moléculaire: 218.21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059082
Numéro CAS: 143355-56-0