Imprimer
5-Méthylthiazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR322292-1G OR322292-25G
APOSOR322292-1GEA 75.8 EUR
APOSOR322292-1G APOSOR322292-25G
5-Méthylthiazole
5-Méthylthiazole
Formule: C₄H₅NS
Point d'ébullition: 141…142 °C
Densité: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 42 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005335
Numéro CAS: 3581-89-3
UN: 1993
ADR: 3,III