Imprimer
Chlorure de 3-(diméthylamino)benzoyle chlorhydrate 90%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR322248-1G OR322248-5G
APOSOR322248-1GEA 0 EUR
APOSOR322248-1G APOSOR322248-5G
Chlorure de 3-(diméthylamino)benzoyle chlorhydrate 90%
Chlorure de 3-(diméthylamino)benzoyle chlorhydrate
Formule: C₉H₁₁Cl₂NO
Point de fusion: 131…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19442144
Numéro CAS: 117500-61-5
UN: 3261
ADR: 8,II