Imprimer
4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR322238-1G OR322238-25G OR322238-5G
APOSOR322238-1GEA 24.8 EUR
APOSOR322238-1G APOSOR322238-25G APOSOR322238-5G
4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde 99%
4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₈O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012360
Numéro CAS: 15174-69-3