Imprimer
2-Isocyanatobenzoate d'éthyle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR322234-1G OR322234-25G OR322234-5G
APOSOR322234-1GEA 52.2 EUR
APOSOR322234-1G APOSOR322234-25G APOSOR322234-5G
2-Isocyanatobenzoate d'éthyle 97%
2-Isocyanatobenzoate d'éthyle
When melted, may contain small amount of sediment.
Formule: C₁₀H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013849
Numéro CAS: 76393-16-3
UN: 3335
ADR: 9,III