Imprimer
N-Ethylglycine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Ethylamino)acetic acid, N-Et-Gly-OH
OR322207-1G OR322207-5G
APOSOR322207-1GEA 68.3 EUR
APOSOR322207-1G APOSOR322207-5G
N-Ethylglycine
N-Ethylglycine
Formule: C₄H₉NO₂
Poids moléculaire: 103.12 g/mol
Point de fusion: 190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037794
Numéro CAS: 627-01-0