Imprimer
1-Adamantyl isocyanate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR322196-250MG OR322196-5G
APOSOR322196-250MGEA 58.2 EUR
APOSOR322196-250MG APOSOR322196-5G
1-Adamantyl isocyanate
1-Adamantyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Formule: C₁₁H₁₅NO
Point de fusion: 147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134405
Numéro CAS: 4411-25-0