4-(Methylthio)benzylamine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(4-(Methylthio)phenyl)methanamine
Formule:
C₈H₁₁NS Poids moléculaire: 153.2500 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01310831 Numéro CAS: 83171-39-5 |