1,3-Dichloroisoquinoléine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₅Cl₂N Point de fusion: 121…122 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00034750 Numéro CAS: 7742-73-6 |