Imprimer
Acide Margarique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR322165-25G OR322165-5G
APOSOR322165-25GEA 61.5 EUR
APOSOR322165-25G APOSOR322165-5G
Acide Margarique
Acide Margarique
Formule: C₁₇H₃₄O₂
Point d'ébullition: 227 °C/100mmHg
Point de fusion: 59…61 °C
Densité: 0,853 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002751
Numéro CAS: 506-12-7
EINECS: 208-027-1