Chlorure de diisopropylcarbamoyle
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₁₄ClNO Point d'ébullition: 90…93 °C/15mmHg Point de fusion: 55…60 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015013 Numéro CAS: 19009-39-3 EINECS: 242-743-5 UN: 3261 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...