Imprimer
(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR322114-1G OR322114-5G
APOSOR322114-1GEA 21.5 EUR
APOSOR322114-1G APOSOR322114-5G
(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid
(S)-(-)-2-Acetoxypropionic acid
Formule: C₅H₈O₄
Point d'ébullition: 142 °C/20mmHg
Densité: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191370
Numéro CAS: 6034-46-4