Imprimer
4-(N-Boc-aminomethyl)aniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(N-Boc-Aminomethyl)aniline
OR322111-5G OR322111-25G
APOSOR322111-5GEA 72.5 EUR
APOSOR322111-5G APOSOR322111-25G
4-(N-Boc-aminomethyl)aniline
4-(N-Boc-aminomethyl)aniline
Formule: C₁₂H₁₈N₂O₂
Poids moléculaire: 222.288 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001716
Numéro CAS: 94838-55-8