Imprimer
Acide méthanesulfonique 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR322096-500G OR322096-100G
APOSOR322096-500GEA 0 EUR
APOSOR322096-500G APOSOR322096-100G
Acide méthanesulfonique 99%
Acide méthanesulfonique
Formule: CH₃SO₃H
Point d'ébullition: 167 °C/10mmHg
Point de fusion: 17…19 °C
Densité: 1,481 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007518
Numéro CAS: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 3265
ADR: 8,II