Imprimer
4-Nitrophénol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Hydroxy-4-nitrobenzene, p-Nitrophenol
OR322090-25G OR322090-5G OR322090-100G
APOSOR322090-25GEA 24.8 EUR
APOSOR322090-25G APOSOR322090-5G APOSOR322090-100G
4-Nitrophénol 98%
4-Nitrophénol
Formule: C₆H₅NO₃
Point d'ébullition: 279 °C
Point de fusion: 114 °C
Densité: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007331
Numéro CAS: 100-02-7
UN: 1663
ADR: 6.1,III