Oxalate de diéthyle 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Oxalic acid diethyl ester
Formule:
C₆H₁₀O₄ Point d'ébullition: 185 °C Point de fusion: –41 °C Densité: 1,076 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 75 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009119 Numéro CAS: 95-92-1 EINECS: 202-464-1 |