Imprimer
Isothiocyanate de 1-naphtyle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR322081-25G OR322081-5G
APOSOR322081-25GEA 340 EUR
APOSOR322081-25G APOSOR322081-5G
Isothiocyanate de 1-naphtyle 98%
Isothiocyanate de 1-naphtyle
Formule: C₁₁H₇NS
Poids moléculaire: 185.25 g/mol
Point d'ébullition: 100
Point de fusion: 59
Densité: 1.81
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003882
Numéro CAS: 551-06-4
Indice Merck: 12,06498