Imprimer
1-(4-Methylbenzyl)-1H-indole-2,3-dione 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR32208-1G OR32208-5G
APOSOR32208-1GEA 180 EUR
APOSOR32208-1G APOSOR32208-5G
1-(4-Methylbenzyl)-1H-indole-2,3-dione 95%
1-(4-Methylbenzyl)-1H-indole-2,3-dione
Formule: C₁₆H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00141570
Numéro CAS: 79183-26-9