Imprimer
trans-2,3-Diméthyloxiranne
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR322036-5G OR322036-25G
APOSOR322036-5GEA 198 EUR
APOSOR322036-5G APOSOR322036-25G
trans-2,3-Diméthyloxiranne
trans-2,3-Diméthyloxiranne
Formule: C₄H₈O
Poids moléculaire: 72.11 g/mol
Point d'ébullition: 54…55 °C
Densité: 0.804 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: –26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005129
Numéro CAS: 21490-63-1
UN: 3271
ADR: 3 II