Imprimer
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
OR322003-5G OR322003-25G
APOSOR322003-5GEA 0 EUR
APOSOR322003-5G APOSOR322003-25G
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxamide
3-(2-Chlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxamide
Formule: C₁₁H₇Cl₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020811
Numéro CAS: 25629-50-9