Imprimer
5-(4-Chlorophenoxy)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR32186-1G OR32186-5G
APOSOR32186-1GEA 270 EUR
APOSOR32186-1G APOSOR32186-5G
5-(4-Chlorophenoxy)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
5-(4-Chlorophenoxy)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₁₂H₁₁ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00215390
Numéro CAS: 109925-13-5