Imprimer
Methyl-5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR32169-1G OR32169-5G
APOSOR32169-1GEA 336 EUR
APOSOR32169-1G APOSOR32169-5G
Methyl-5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxylate 95%
Methyl-5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxylate
Formule: C₁₂H₁₁NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00119105
Numéro CAS: 2065-28-3