Imprimer
2,4-Dimethoxypyrimidine-5-carbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR3216-1G OR3216-5G
APOSOR3216-1GEA 75.4 EUR
APOSOR3216-1G APOSOR3216-5G
2,4-Dimethoxypyrimidine-5-carbaldehyde
2,4-Dimethoxypyrimidine-5-carbaldehyde
Formule: C₇H₈N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00132992
Numéro CAS: 52606-02-7