Imprimer
7-Hydroxyquinolin-2(1H)-one 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR321481-25G OR321481-5G
APOSOR321481-25GEA 45.9 EUR
APOSOR321481-25G APOSOR321481-5G
7-Hydroxyquinolin-2(1H)-one 97%
7-Hydroxyquinolin-2(1H)-one
Formule: C₉H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07644575
Numéro CAS: 70500-72-0