Imprimer
tert-Butyl (pyrrolidin-2-ylmethyl)carbamate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Boc-aminomethyl-pyrrolidine
OR321459-5G OR321459-25G
APOSOR321459-5GEA 133 EUR
APOSOR321459-5G APOSOR321459-25G
tert-Butyl (pyrrolidin-2-ylmethyl)carbamate 95%
tert-Butyl (pyrrolidin-2-ylmethyl)carbamate
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Poids moléculaire: 200.2780 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658352
Numéro CAS: 149649-58-1