Imprimer
1H-Pyrido[2,3-d][1,3]oxazine-2,4-dione 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR321347-1G OR321347-100MG OR321347-250MG
APOSOR321347-1GEA 369 EUR
APOSOR321347-1G APOSOR321347-100MG APOSOR321347-250MG
1H-Pyrido[2,3-d][1,3]oxazine-2,4-dione 95%
1H-Pyrido[2,3-d][1,3]oxazine-2,4-dione
Formule: C₇H₄N₂O₃
Point de fusion: 207…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09863994
Numéro CAS: 21038-63-1