(S)-1-Boc-3-propylpiperazine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
tert-Butyl (S)-3-propylpiperazine-1-carboxylate
Formule:
C₁₂H₂₄N₂O₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD07772106 Numéro CAS: 928025-58-5 |