Imprimer
(R)-1-Boc-3-Propylpiperazine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl (R)-3-propylpiperazine-1-carboxylate
OR321301-1G OR321301-5G
APOSOR321301-1GEA 71.2 EUR
APOSOR321301-1G APOSOR321301-5G
(R)-1-Boc-3-Propylpiperazine 95%
(R)-1-Boc-3-Propylpiperazine
Formule: C₁₂H₂₄N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07772107
Numéro CAS: 928025-57-4