Imprimer
7-Hydroxy-6-propyl-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Hydroxy-3-propyl-1-azatricyclo[7.3.1.05,13]trideca-3,5(13),6,8-tetraen-2-one
OR32126-1G OR32126-5G
APOSOR32126-1GEA 180 EUR
APOSOR32126-1G APOSOR32126-5G
7-Hydroxy-6-propyl-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one 95%
7-Hydroxy-6-propyl-2,3-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinolin-5-one
Formule: C₁₅H₁₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791142
Numéro CAS: 57625-51-1