Imprimer
7-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR32111-1G OR32111-5G
APOSOR32111-1GEA 21.5 EUR
APOSOR32111-1G APOSOR32111-5G
7-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid 95%
7-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₈O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060516
Numéro CAS: 4790-79-8