Imprimer
Methyl-3-bromo-4-iodobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 3-bromo-4-iodobenzoate
OR321001-1G OR321001-5G
APOSOR321001-1GEA 21.9 EUR
APOSOR321001-1G APOSOR321001-5G
Methyl-3-bromo-4-iodobenzoate
Methyl-3-bromo-4-iodobenzoate
Formule: C₈H₆BrIO₂
Point de fusion: 56…60 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07778512
Numéro CAS: 249647-24-3